Merck
792020
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide), 4-cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentonate terminated
average Mn 5000, PDI ≤1.5
別名:
PDLLA RAFT terminated, RAFT-PLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H35NOS3(C3H4O2)n
UNSPSCコード:
12162002
フォーム
solid
分子量
average Mn 5000
PDI
≤1.5
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Polylactide is commonly used in drug delivery applications. The RAFT functionality can be used to generate a second block to create an amphiphilic diblock copolymer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。