色
semi-transparent amber
屈折率
n20/D 1.392
導電率
16.5-18.5 mS/cm at 20 °C
密度
0.875 g/mL at 25 °C
アプリケーション
Due to the low boiling point of the main solvent and the chemistry of the electrolyte mixture; EL-HPE will not provide best long term stability under standard solar conditions and/or under elevated temperature testing
Particularly suitable for glass or metal/glass substrate-based DSC systems.
法的情報
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F
引火点(℃)
8 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791482-50ML:4548173337456
791482-10ML:4548173337449
791482-BULK:
791482-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Greatcell Solar Materials製色素増感太陽電池材料(TiO2ペースト、ルテニウム色素、白金ペースト、銀インク)についてご紹介します。