Merck
791075
Sigma-Aldrich
O2(RG)/N2(RG) Gas Mixture
ratio (1:4), 99.99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
アッセイ
99.99% (CP)
フォーム
gas
組成
ratio (1:4)
関連するカテゴリー
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame over circleGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791075-BULK:
791075-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)