同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+16
SMILES記法
[2H]C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(O[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D
InChI Key
BBMCTIGTTCKYKF-ZEFOBESCSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
790834-BULK:
790834-VAR:
試験成績書(COA)