Merck
704164
Sigma-Aldrich
N-アセチル-L-メチオニン-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
L-メチオニン-1-13C, N-アセチル誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C613CH13NO3S
分子量:
192.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
mp
103-106 °C
アプリケーション
peptide synthesis
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC(C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i7+1
InChI Key
XUYPXLNMDZIRQH-MHLRSXGLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)