Merck
79028
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 RAM
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
別名:
N-Fmoc-4-[penta(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
crystals
標識化の程度
~0.6 mmol/g loading
粒径
110-150 μm
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
法的情報
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79028-BULK:
79028-25G:
79028-VAR:
79028-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)