Merck
78803
Sigma-Aldrich
(+)-8-Phenylmenthol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24O
CAS番号:
分子量:
232.36
Beilstein:
5265529
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +26±1°, c = 2% in ethanol
屈折率
n20/D 1.531
密度
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI Key
WTQIZFCJMGWUGZ-QEJZJMRPSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
78803-BULK:
78803-250MG:
78803-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)