Merck
78173
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Phenylsuccinic acid
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O4
CAS番号:
分子量:
194.18
Beilstein:
2616723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +171±4°, c = 1% in acetone
mp
173-176 °C
SMILES記法
OC(=O)C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
LVFFZQQWIZURIO-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
78173-VAR:
78173-5G:
78173-BULK:
78173-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
L-プロリン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-プロリン