Merck
78060
Sigma-Aldrich
L-フェニルアラニンベンジルエステル 塩酸塩
≥99.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · HCl
CAS番号:
分子量:
291.77
Beilstein:
3919200
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
crystals
光学活性
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-200 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H/t15-;/m0./s1
InChI Key
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
78060-VAR:
78060-BULK:
78060-5G:
試験成績書(COA)