Merck
779830
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-[(SP)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]-2-oxazoline
≥97%
別名:
(2R)-1-[(4S)-4-(1,1-Dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Naud ligand SL-N004-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H30FeNOP
CAS番号:
分子量:
495.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C24H25NOP.C5H5.Fe/c1-24(2,3)22-17-26-23(25-22)20-15-10-16-21(20)27(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-2-4-5-3-1;/h4-16,22H,17H2,1-3H3;1-5H;/t22-;;/m1../s1
InChI Key
PIKHGGNXFQMMMR-GJICFQLNSA-N
詳細
sold in collaboration with Solvias AG
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
779830-500MG:
779830-VAR:
779830-1G:
779830-5G:
779830-100MG:
779830-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)