Merck
779504
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O2
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.5% (HPLC)
96%
形状
solid
光学活性
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
官能基
nitrile
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI Key
VDDMCMFPUSCJNA-MRVPVSSYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
779504-VAR:
779504-BULK:
779504-500MG:4548173309606
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)