Merck
779407
Sigma-Aldrich
4-ペンチン-1-アミン
≥92.0%
別名:
1-アミノ-4-ペンチン, 4-ペンチニルアミン, 5-アミノ-1-ペンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH2C≡CH
CAS番号:
分子量:
83.13
Beilstein:
2232239
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥92.0%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
密度
0.859 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-6H2
InChI Key
LMDDPGHBJXJGAC-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 - 59.0 °F
引火点(℃)
10 - 15 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
779407-500MG:
779407-VAR:
779407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nicolò Mauro et al.
International journal of pharmaceutics, 555, 207-219 (2018-11-21)
The extremely complex tumor microenvironment (TME) in humans is the major responsible for the therapeutic failure in cancer nanomedicine. A new concept of disease-driven nanomedicine, henceforth named "Theranomics", which attempts to target cancer cells and TME on the whole, represents