Merck
778575
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
別名:
(S)-3,3'-ジブロモ-2,2'-ジメトキシ-1,1'-ビナフチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H16Br2O2
CAS番号:
分子量:
472.17
Beilstein:
4712473
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
SMILES記法
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
InChI Key
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
778575-BULK:
778575-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)