Merck
778354
Sigma-Aldrich
Sodium SelenoSulfate Solution
別名:
Disodium selenosulfate, Selenosulfuric acid Disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
組成
Sodium Selenosulfate, 8.2%
Sodium Sulfate, 12.8%
Water, 79%
アプリケーション
Sodium Selenosulfide is commonly used as a selenium source for the formation of nanoparticles in solution including the formation of selenide quantum dots. In many reactions it can serve the same purpose as selenourea but is more stable and easier to handle.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
補足的ハザード
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
778354-BULK:
778354-25ML:
778354-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Song L, et al.
Catalysis Communications, 12(11), 1051-1054 (2011)
Zhu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(31), 7344-7347 (2000)
Pan D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(15), 5661-5666 (2007)