安全性情報
777536
Sigma-Aldrich
6-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O3
CAS番号:
分子量:
154.12
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
176-181 °C
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-7-2-4(8-5)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RWGSCFHUIFPLEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777536-VAR:
777536-BULK:
777536-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)