Merck
777501
Sigma-Aldrich
O-Demethylangolesin
97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O4
分子量:
258.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
SMILES記法
OC1=CC=C(C(C)C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3
InChI Key
JDJPNKPFDDUBFV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)