Merck
777307
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C-1,2,3,4,5,6,6-d7
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5D7H5O6
分子量:
188.19
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+8
SMILES記法
O[C@]1([2H])[C@](O)([2H])[13C@](O)([2H])O[C@@](C([2H])([2H])O)([2H])[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6+1D
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-JYGMKPGUSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
777307-VAR:
777307-BULK:
試験成績書(COA)