Merck
777072
Sigma-Aldrich
Phthalimidomethyl butyl trithiocarbonate
97%
別名:
Butyl TTC protected amine RAFT, Protected methylamine butyl trithiocarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15NO2S3
CAS番号:
分子量:
325.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
88-93 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCSC(=S)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H15NO2S3/c1-2-3-8-19-14(18)20-9-15-12(16)10-6-4-5-7-11(10)13(15)17/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3
InChI Key
OUCYVVFRLVYRSW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
アプリケーション
RAFT agent for controlled radical polymerization; Chain Transfer Agent (CTA)
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777072-VAR:
777072-1G:
777072-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。