Merck
776599
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Tyr(tBu)-OH
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥36,100
¥36,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥36,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H32N2O6
分子量:
516.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥36,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
168-171 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@@H](NC(CNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)=O)CC4=CC=C(OC(C)(C)C)C=C4)=O
InChI
1S/C30H32N2O6/c1-30(2,3)38-20-14-12-19(13-15-20)16-26(28(34)35)32-27(33)17-31-29(36)37-18-25-23-10-6-4-8-21(23)22-9-5-7-11-24(22)25/h4-15,25-26H,16-18H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,33)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChI Key
SLKZAIKXJIWNHP-SANMLTNESA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776599-2.5G:
776599-VAR:
776599-BULK:
776599-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)