Merck
775800
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
97%
別名:
2-Bromo-5-fluoro-pyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrFN2
分子量:
191.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
114-116 °C
SMILES記法
Nc1cc(F)cnc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H,8H2
InChI Key
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775800-VAR:
775800-BULK:
775800-1G:
試験成績書(COA)