Merck
774847
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline-8-carboxylic acid
97%
別名:
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO2
CAS番号:
分子量:
191.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
165-168 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC1CCNc2c1cccc2C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)11(13)14/h2-4,7,12H,5-6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YPHSTQBSRIRNQJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
774847-BULK:
774847-VAR:
774847-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)