Merck
774782
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
97%
別名:
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8BrNO3
CAS番号:
分子量:
246.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
100-102 °C
官能基
bromo
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1=CC(C(OC)=O)=C(OC)N=C1
InChI
1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-6(8(11)13-2)3-5(9)4-10-7/h3-4H,1-2H3
InChI Key
OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
774782-1G:
774782-BULK:
774782-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)