Merck
774642
Sigma-Aldrich
(ジエチルアミノ)硫黄トリフルオリド 溶液
1.0 M in dichloromethane
別名:
DAST solution in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10F3NS
CAS番号:
分子量:
161.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
1.0 M in dichloromethane
密度
1.303 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Fluorinating agent: reaction with alcohols and carbonyl compounds, Review
  • Review on nucleophilic fluorination.
  • Catalyst for Friedel-Crafts allylation using tertiary cyclopropyl silyl ethers and the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes.
  • Early introduction of a fluoromethyl group stabilizes the epoxide during further manipulations in the synthesis of 26-fluoro-epothilone.
  • Fluorinating agent for a variety of compounds, including thioethers, alkenols, and cyanohydrins.
  • Reagent for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774642-10ML:4548173335667
774642-100ML:4548173335650
774642-25ML:4548173335674
774642-BULK:
774642-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kirihara, Masayuki
Tetrahedron Letters, 47(22), 3777-3777 (2006)
Stereoselective introduction of a trifluoromethyl group into an unsaturated system
Tellier, F.; Sauvetre, R.
Tetrahedron Letters, 32, 5963-5963 (1991)
Fluorination with diethylaminosulfur trifluoride and related aminofluorosulfuranes
M. Hudlicky
Org. React., 35, 513-513 (1988)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to a-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony(III) chloride
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)
Recent advances in nucleophilic fluorination reactions of organic compounds using deoxofluor and DAST Synthesis
R.P. Singh, et al.
Synthesis, 17, 2561-2561 (2002)