Merck
773646
Sigma-Aldrich
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BF3KN
CAS番号:
分子量:
209.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>300 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BF3N.K/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7;/h1-4H;/q-1;+1
InChI Key
JEQAKQWNUUSKHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
773646-BULK:
773646-5G:
773646-1G:
773646-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)