Merck
773573
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,2′:5′,2′′-terthiophene
97%
別名:
2-Bromo-5,2′:5′,2′′-terthiophene, 5-Bromo-α-terthienyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7BrS3
CAS番号:
分子量:
327.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
135-138 °C
SMILES記法
Brc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H7BrS3/c13-12-6-5-11(16-12)10-4-3-9(15-10)8-2-1-7-14-8/h1-7H
InChI Key
HNMURGGRBMOMLO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
773573-250MG:
773573-VAR:
773573-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)