Merck
773344
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
97%
別名:
2-Cyano-3,6-difluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F2N2
CAS番号:
分子量:
154.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
92-97 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Nc1c(F)ccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H4F2N2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
InChI Key
ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
773344-VAR:
773344-500MG:4548173908816
773344-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)