Merck
772437
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
97%, for peptide synthesis
別名:
Fmoc-O-β-(2-アセトアミド-2-デオキシ-3,4,6-トリ-O-アセチル-α-D-ガラクトピラノシル)-L-スレオニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥49,400
100 MG
¥120,000
¥49,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥49,400
100 MG
¥120,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H38N2O13
CAS番号:
分子量:
670.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥49,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +55.0°, c = 1% in chloroform
mp
178-183 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(N[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H]1O[C@H](C)[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C33H38N2O13/c1-16(27(31(40)41)35-33(42)44-14-25-23-12-8-6-10-21(23)22-11-7-9-13-24(22)25)45-32-28(34-17(2)36)30(47-20(5)39)29(46-19(4)38)26(48-32)15-43-18(3)37/h6-13,16,25-30,32H,14-15H2,1-5H3,(H,34,36)(H,35,42)(H,40,41)/t16-,26-,27+,28-,29+,30-,32+/m1/s1
InChI Key
OXLCJWGAUPPZQJ-ZNHCDWFHSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
772437-VAR:
772437-25MG:
772437-100MG:
772437-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1