Merck
772232
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C18H38O4
分子量:
396.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+6
SMILES記法
CCCCC(CC)COC([13C]1=[13C](C(OCC(CC)CCCC)=O)[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11+1,12+1,15+1,16+1,21+1,22+1
InChI Key
BJQHLKABXJIVAM-GAOGTBERSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
772232-VAR:
772232-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)