Merck
771600
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) dibutoxide(bis-2,4-pentanedionate) solution
25 wt. % (in 1-butanol/toluene), 99.9% trace metals basis
別名:
Bis(acetylacetonato)dibutoxyzirconium, Dibutoxybis(acetylacetonato)zirconium, Dibutoxyzirconium bis(acetylacetonate), Zirconium bis(n-butoxy) bis(acetoacetonate), Zirconium di-n-butoxide(bis-2,4-pentanedionate), Zirconium, dibutoxybis(2,4-pentanedionato), Zirconiumdibutoxide bis(2,4-pentanedionate), Zirconiumdibutoxybisacetylacetonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O6Zr
分子量:
435.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
core: zirconium
濃度
25 wt. % (in 1-butanol/toluene)
屈折率
n20/D 1.487
密度
0.928 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCO[Zr](OCCCC)(O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C4H9O.Zr/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-2-3-4-5;/h2*3,6H,1-2H3;2*2-4H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3-;;;
InChI Key
VKWRHWOICYRNLR-VGKOASNMSA-L
アプリケーション
Zirconium di-n-butoxide(bis-2; 4-pentanedionate) is a metal organic precursor of zirconium suitable for the preparation of nanoparticles; coatings and thin films containing ZrO2.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F
引火点(℃)
8 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
771600-VAR:
771600-100G:4548173334981
771600-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The precise synthesis and growth of core-shell nanoparticles within a self-assembled spherical template.
Kosuke Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(21), 4858-4861 (2011-03-05)
資料
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。