Merck
771236
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylboronic acid MIDA ester
95%
別名:
2-(2,6-Difluorophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10BF2NO4
分子量:
269.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
209-214 °C
SMILES記法
FC1=C(C(F)=CC=C1)B2OC(CN(C)CC(O2)=O)=O
InChI
1S/C11H10BF2NO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)11-7(13)3-2-4-8(11)14/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
KARAINNDHRWYTL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
771236-25G:
771236-VAR:
771236-1G:
771236-BULK:
771236-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)