Merck
77046
Sigma-Aldrich
Methyl 3-pentenoate
technical, ≥90% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
1721000
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
密度
0.931 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChI Key
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77046-5ML:
77046-BULK:
77046-25ML:
77046-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)