グレード
sublimed grade
アッセイ
95%
フォーム
powder or crystals
mp
427-432 °C
半導体特性
P-type (mobility=10−2 cm2/V·s)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2cc3cc4sc(cc4cc3s2)-c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C24H18S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-24-20(14-23(19)25-21)12-22(26-24)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-14H,1-2H3
InChI Key
DWVXIELPJDWPNY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
引用
Organic field effect transistor. PCT Int. Appl. (2009), 41pp. CODEN: PIXXD2 WO 2009038120 A1 20090326
Jan Code
767646-500MG:
767646-BULK:
767646-VAR:
767646-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。