Merck
767530
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 10,000, azide
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
product name
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 10,000
形状
solid
分子量
PEG average Mn 10,000 (n~230)
average Mn 10,000
転移温度
Tm 59-64 °C
Ω末端
azide
α末端
azide
保管温度
2-8°C
アプリケーション
PEG functionalized with azide for ligation and coupling reactions. This can also be crosslinked into hydrogels.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767530-1G:
767530-VAR:
767530-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.