Merck
766844
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
97%
別名:
3-Iodo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-iodo-2-picolinate, Methyl 3-iodopicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,400
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6INO2
CAS番号:
分子量:
263.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
ester
iodo
SMILES記法
COC(=O)c1ncccc1I
InChI
1S/C7H6INO2/c1-11-7(10)6-5(8)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3
InChI Key
ITYQUGKRGXNQSC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
766844-VAR:
766844-BULK:
766844-1G:4548174000854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)