Merck
766259
Sigma-Aldrich
Sodium n-butoxide-13C4
99 atom % 13C, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
12CH3(13CH2)3ONa
分子量:
100.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98%
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][O-].[Na+]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-2-3-4-5;/h2-4H2,1H3;/q-1;+1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI Key
SYXYWTXQFUUWLP-UJNKEPEOSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)