Merck
765899
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
95%
別名:
1-Amino-2,2-difluoro-1-methylcyclopropane hydrochloride, 2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7F2N·HCl
CAS番号:
分子量:
143.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
143-146 °C (decomposition)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cl.CC1(N)CC1(F)F
InChI
1S/C4H7F2N.ClH/c1-3(7)2-4(3,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
InChI Key
OZAHEWCEHNHWGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
765899-250MG:
765899-VAR:
765899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)