物質
PEG 2000
フォーム
dispersion in H2O
nanoparticles
包装
poly bottle of 1 mL
OD
50
直径
20 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
溶解性
water: miscible
密度
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
官能基
methoxy
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Since AuNPs adheres to cell membranes, they may find use in cellular and intracellular targeting in targeted drug delivery applications and may also used in biodistribution studies.
- AuNPs may also be used in photothermal therapy and radiotherapy.
- AuNPs ranging from 10 to 250 nm, were studied to have been absorbed primarily by liver and spleen , when injected intravenously in rats.Whereas, 10 nm nanoparticles were distributed more broadly into various organs.[1][2][3]
特徴および利点
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
765716-1ML:
765716-BULK:
765716-VAR:
765716-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
磁気ハイパーサーミアと、化学療法、非侵襲的MRI、および電気化学的バイオセンシングとを併用したがん療法における多機能磁性流体の性能評価を行いました。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
生体材料科学は、生物学の研究にスマート材料を組み込むものであり、生体システムについて深い理解が要求されます。