物質
PEG 5000
フォーム
dispersion in H2O
nanoparticles
包装
poly bottle of 1 mL
OD
50
直径
30 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
溶解性
water: miscible
密度
1.00 g/cm3
λmax
525 nm
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Since they adhere to cell membranes, AuNPs may find use in cellular and intracellular targeting in targeted drug delivery applications and may also be used in biodistribution studies.
- AuNPs may also be used in photothermal therapy and radiotherapy.
- AuNPs ranging from 10 to 250 nm, were studied to have been absorbed primarily by liver and spleen, when injected intravenously in rats.Whereas, 10 nm nanoparticles were distributed more broadly into various organs.
- Carboxylic acid end-groups binds with various proteins and hence are used in targeted drug delivery and gene therapy.[1][2][3][4]
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
765546-1ML:
765546-VAR:
765546-1ML-PW:
765546-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
磁気ハイパーサーミアと、化学療法、非侵襲的MRI、および電気化学的バイオセンシングとを併用したがん療法における多機能磁性流体の性能評価を行いました。
生体材料科学では、生物学の研究、管理、または模倣のため、スマート材料の設計および作製を行います。生物学の研究では、生体材料の統合に成功するためには生体システムについて有意義な理解が要求されます。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.