詳細
typical PEG PDI<1.1; overall PDI<1.2 (THF, PEO)
フォーム
liquid
原料比
lactide:glycolide 50:50
分子量
PEG average Mn 1,000
PLGA average Mn 2000
average Mn (1,000-1,000-1,000)
劣化の時間枠
1-2 weeks
PDI
<1.2
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
764787-BULK:
764787-1G:
764787-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.