アッセイ
98% (HPLC)
形状
solid
mp
42-47 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C(SCC#N)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C9H7NS2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
InChI Key
SBFVXSRJTJHHPR-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
763500-BULK:
763500-VAR:
763500-1G:4548173315102
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
ペプチドやタンパク質のような生体高分子に合成ポリマーを結合させて修飾することで、特性が強化された極めて高度な新しい種類の生体材料が得られています。