Merck
762180
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine-3-carboxaldehyde
97%
別名:
2-Bromo-4-chloronicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrClNO
CAS番号:
分子量:
220.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
83-87 °C
官能基
aldehyde
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1ccnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
InChI Key
KCOAVFRTHTWKDO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
762180-1G:
762180-BULK:
762180-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)