Merck
762091
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylate
97%
別名:
3-Amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2O2S2
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
201-205 °C
SMILES記法
COC(=O)c1sc(SC)c(C#N)c1N
InChI
1S/C8H8N2O2S2/c1-12-7(11)6-5(10)4(3-9)8(13-2)14-6/h10H2,1-2H3
InChI Key
VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
762091-BULK:
762091-VAR:
762091-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)