760927
Poly(ethylene glycol), 16 acetylene dendron, generation 3
average Mn 8,000
別名:
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG acetylene, generation 3, PEG-6000, PFD-G3-PEG6k-Acetylene
About This Item
おすすめの製品
詳細
acetylene surface groups
フォーム
solid
分子量
PEG average Mn 6,000 (n~130, esterified with 16 acetylene groups)
Mn 7500-9500 (by NMR)
average Mn 8,000
特徴
generation 3
表面基数
16
mp
43-47 °C
官能基
alkyne
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
760927-500MG:
760927-VAR:
760927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ