Merck
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
別名:
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BrO
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
38-42 °C
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759732-1G:
759732-BULK:
759732-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)