Merck
759309
Sigma-Aldrich
(Chlorodifluoromethyl)benzene
96%
別名:
α-Chloro-α,α-difluorotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥14,600
¥14,600
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥14,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClF2
CAS番号:
分子量:
162.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,600
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464
密度
1.233 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
phenyl
SMILES記法
FC(F)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
RPSUKAMDJCKXAF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
99.0 °F
引火点(℃)
37.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
759309-500MG:
759309-VAR:
759309-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)