Merck
758426
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dibromopyridine
95%
別名:
3,5-Dibromo-4-pyridinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Br2N2
CAS番号:
分子量:
251.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
165-170 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
758426-VAR:
758426-1G:
758426-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)