Merck
758094
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyrimidine hydrate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
110.12 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
110-115 °C
官能基
hydrazine
SMILES記法
NNc1ncccn1
InChI
1S/C4H6N4/c5-8-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,5H2,(H,6,7,8)
InChI Key
QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
758094-BULK:
758094-500MG:
758094-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)