Merck
757934
Sigma-Aldrich
AlCuFe quasicrystal
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
別名:
Al-Cu-Fe, Icosahedral-AlCuFe, i-AlCuFe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al65Cu23Fe12
分子量:
3885.50
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
<10 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
AlCuFe quasicrystalline powder with narrow size distribution shows interesting optical properties makiing them suitable as solar selective absorbers for thermal energy application. Its low coefficient of friction along with high strength also makes them suitable for different coating applications.
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
757934-10G:4548174011553
757934-BULK:
757934-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evidence for unconventional electronic transport in quasicrystals.
Mayou et al.
Physical review letters, 70(25), 3915-3918 (1993-06-21)
Prekul, A. F.; Shchegolikhina, N. I.; Gaiduchenko, A. B.; Grushevskii, K. I.
Physics of the Solid State, 53, 1987-1987 (2011)
Moskalewicz. T.; Kot, M.; Wendler, B
Applied Surface Science, 258, 848-848 (2011)