Merck
757640
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-iodo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl2IN2S
CAS番号:
分子量:
320.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
101-106 °C
官能基
chloro
iodo
thioether
SMILES記法
CSc1nc(Cl)c(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2IN2S/c1-11-5-9-3(6)2(8)4(7)10-5/h1H3
InChI Key
CSALCFDNQLMLGG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
757640-1G:4548174000557
757640-VAR:
757640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)