蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
150 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96.0% (AT)
形状
liquid
品質
dist.
反応適合性
reagent type: oxidant
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
−10-−8 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI Key
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- カルボン酸を活性化するために用いるN-複素環イノンおよびイネジオンの合成
- 塩素化およびハロゲン化
- 3成分[3+2]付加環化
- 有機スタンナンとの反応
- シクロペンテノン類の合成
- カルボニル化して、カルボニルシントンとして使用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
75760-100ML:
75760-VAR:
75760-2.5KG:
75760-RSAMPLE:
75760-6X500ML:
75760-25ML:
75760-BULK:
75760-6X100ML:
75760-50KG:
75760-500ML:
試験成績書(COA)